Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6094R-A555
BOSSBS-6094R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6094R-A555
Anti-RIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
RIN1 is a Ras effector protein which can affect Ras signaling in a variety of ways. It enhances signaling from ABL1 and ABL2 whcih are involved in regulation of cytoskeletal remodeling. It may function as a guanine nucleotide exchange factor in activation of Rab5a. Rin1 also competes with RAF1 for binding of the activated form of Ras. It may play a role inhibiting the modulation of neuronal plasticity in formation of aversive memory, and has been implicated as a tumor supressor gene in breast cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité