Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGAP29 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6098R-FITC
BOSSBS-6098R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6098R-FITC
Anti-ARHGAP29 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
GTPase activator for the Rho-type GTPases by converting them to an inactive GDP-bound state. Has strong activity toward RHOA, and weaker activity toward RAC1 and CDC42. May act as a specific effector of RAP2A to regulate Rho. In concert with RASIP1, suppresses RhoA signaling and dampens ROCK and MYH9 activities in endothelial cells and plays an essential role in blood vessel tubulogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Rho GTPase activating protein 29
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité