Anti-SLC5A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-6106R
BOSSBS-6106REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6106R
Anti-SLC5A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC5A8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité