Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HLTF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6107R-CY5.5
BOSSBS-6107R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6107R-CY5.5
Anti-HLTF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Has both helicasee and E3 ubiquitin ligase activities. Possesses intrinsic ATP-dependent nucleosome-remodeling activity; This activity may be required for transcriptional activation or repression of specific target promoters (By similarity). These may include the SERPINE1 and HIV-1 promoters and the SV40 enhancer, to which this protein can bind directly. Plays a role in error-free postreplication repair (PRR) of damaged DNA and maintains genomic stability through acting as a ubiquitin ligase for 'Lys-63'-linked polyubiquitination of chromatin-bound PCNA.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HLTF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité