Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPARCL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-6110R-A647
BOSSBS-6110R-A647EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6110R-A647
Anti-SPARCL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine) is a phosphorylated, acidic, glycine-rich glycoprotein that is secreted by endothelial cells and is present in large amounts in the parietal endoderm of mouse embryos and in human placenta. SPARC-like protein 1 (SPARCL1), also known as high endothelial venule protein (Hevin) or MAST9, is a 664 amino acid member of the SPARC family of proteins. Highly expressed in lymph node, heart, lung, brain, skeletal muscle, ovary, colon and small intestine, SPARCL1 is a secreted protein that contains one EF-hand domain, one follistatin-like domain and one Kazal-like domain. SPARCL1 is implicated to play a role in neuronal remodeling and tumor suppression. The gene encoding SPARCL1 maps to chromosome 4q22.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPARCL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité