Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TUSC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6116R
BOSSBS-6116REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6116R
Anti-TUSC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TUSC5 may be involved in fat metabolism. It is expressed at high levels in heart, mammary gland, adrenal gland, stomach, smooth muscle and skeletal muscle and at lower levels in brain and lung. TUSC5 is strongly down regulated in lung cancer tissues, due to hypermethylation of the corresponding locus.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TUSC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité