Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NBN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6124R-A350
BOSSBS-6124R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6124R-A350
Anti-NBN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Component of the MRE11-RAD50-NBN (MRN complex) which plays a critical role in the cellular response to DNA damage and the maintenance of chromosome integrity. The complex is involved in double-strand break (DSB) repair, DNA recombination, maintenance of telomere integrity, cell cycle checkpoint control and meiosis. The complex possesses single-strand endonuclease activity and double-strand-specific 3'-5' exonuclease activity, which are provided by MRE11A. RAD50 may be required to bind DNA ends and hold them in close proximity. NBN modulate the DNA damage signal sensing by recruiting PI3/PI4-kinase family members ATM, ATR, and probably DNA-PKcs to the DNA damage sites and activating their functions. It can also recruit MRE11 and RAD50 to the proximity of DSBs by an interaction with the histone H2AX. NBN also functions in telomere length maintenance by generating the 3' overhang which serves as a primer for telomerase dependent telomere elongation. NBN is a major player in the control of intra-S-phase checkpoint and there is some evidence that NBN is involved in G1 and G2 checkpoints. The roles of NBS1/MRN encompass DNA damage sensor, signal transducer, and effector, which enable cells to maintain DNA integrity and genomic stability. Forms a complex with RBBP8 to link DNA double-strand break sensing to resection. Enhances AKT1 phosphorylation possibly by association with the mTORC2 complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NBN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité