Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6127R-A350
BOSSBS-6127R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6127R-A350
Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Catalyzes the specific attachment of an amino acid to its cognate tRNA in a 2 step reaction: the amino acid (AA) is first activated by ATP to form AA-AMP and then transferred to the acceptor end of the tRNA. When secreted, acts as a signaling molecule that induces immune response through the activation of monocyte/macrophages. Catalyzes the synthesis of diadenosine oligophosphate (Ap4A), a signaling molecule involved in the activation of MITF transcriptional activity. Interacts with HIV-1 virus GAG protein, facilitating the selective packaging of tRNA(3)(Lys), the primer for reverse transcription initiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité