Anti-WNT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-6133R-CY3
BOSSBS-6133R-CY3EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6133R-CY3
Anti-WNT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: WNT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité