Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Adenovirus 5 E1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6136R-A680
BOSSBS-6136R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6136R-A680
Anti-Adenovirus 5 E1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The early region (E1) of the adenovirus genome, responsible for transforming activity, is localised within the left most 11% of the viral genome and consists of two transcriptional units E1A and E1B. E1A is sufficient for partial transformation and immortalisation of primary cells. E1A gene products are necessary for normal levels of transcription of the other early regions of the adenovirus genome during productive infection and are able to either activate or repress the transcription of specific cellular genes. E1A forms specific complexes with cellular proteins including p105 causing inhibition of the cell cycle inducing arresting function of p105.

Type: Primary
Antigen: Adenovirus 5 E1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 181-280/289
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat; Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité