Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM5B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6139R-CY5.5
BOSSBS-6139R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6139R-CY5.5
Anti-KDM5B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Histone demethylase that demethylates 'Lys-4' of histone H3, thereby playing a central role in histone code. Does not demethylate histone H3 'Lys-9' or H3 'Lys-27'. Demethylates trimethylated, dimethylated and monomethylated H3 'Lys-4'. Acts as a transcriptional corepressor for FOXG1B and PAX9. Favors the proliferation of breast cancer cells by repressing tumor suppressor genes such as BRCA1 and HOXA5. In contrast, may act as a tumor suppressor for melanoma. Represses the CLOCK-ARNTL/BMAL1 heterodimer-mediated transcriptional activation of the core clock component PER2 (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KDM5B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité