Anti-PRDM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6140R-CY5
BOSSBS-6140R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6140R-CY5
Anti-PRDM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
S-adenosyl-L-methionine-dependent histone methyltransferase that specifically methylates 'Lys-9' of histone H3. May function as a DNA-binding transcription factor. Binds to the macrophage-specific TPA-responsive element (MTE) of the HMOX1 (heme oxygenase 1) gene and may act as a transcriptional activator of this gene.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PRDM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité