Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CARM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6144R-CY5.5
BOSSBS-6144R-CY5.5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-6144R-CY5.5
Anti-CARM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is similar to oxidoreductases, which are enzymes involved in cellular responses to oxidative stresses and irradiation. This gene is induced by the tumor suppressor p53 and is thought to be involved in p53-mediated cell death. It contains a p53 consensus binding site in its promoter region and a downstream pentanucleotide microsatellite sequence. P53 has been shown to transcriptionally activate this gene by interacting with the downstream pentanucleotide microsatellite sequence. The microsatellite is polymorphic, with a varying number of pentanucleotide repeats directly correlated with the extent of transcriptional activation by p53. It has been suggested that the microsatellite polymorphism may be associated with differential susceptibility to cancer. At least two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene (from EntrezGene).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CARM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité