Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6160R-A555
BOSSBS-6160R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6160R-A555
Anti-VAV2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
VAV2 is a ubiquitously expressed structural homolog of the VAV protooncogene that is expressed preferentially in hematopoetic cells. Both proteins are comprised of a Dbl homology (DH) domain with guanosine nucleotide exchange (GEF) activity exclusively directed towards Rho/Rac GTPases, a pleckstrin homology (PH) domain, a calponin-homology (CH) region, an acidic domain (AD) a zinc finger butterfly motif, two SH3 regions and one SH2 domain. GEF activity of RhoA family G proteins is induced by tyrosine phosphorylation in wild type VAV2, and is constitutively activated in N terminus deleted oncogene forms. Constitutive expression of a VAV2 oncoprotein may result in morphological alterations including highly enlarged cells in which karyokinesis and cytokinesis frequently are uncoupled.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VAV2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité