Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6162R-A555
BOSSBS-6162R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6162R-A555
Anti-ARL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Small GTP-binding protein which cycles between an inactive GDP-bound and an active GTP-bound form, and the rate of cycling is regulated by guanine nucleotide exchange factors (GEF) and GTPase-activating proteins (GAP). GTP-binding protein that does not act as an allosteric activator of the cholera toxin catalytic subunit. Requires assistance from GTPase-activating proteins (GAPs) like RP2 and PDE6D, in order to cycle between inactive GDP-bound and active GTP-bound forms. Required for normal cytokinesis and cilia signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité