Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIRAS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6163R-A488
BOSSBS-6163R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6163R-A488
Anti-DIRAS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The three human RAS genes encode highly related 188 to 189 amino acid proteins, designated H-Ras, N-Ras and K-Ras4A and K-Ras4B (the two K-Ras proteins arise from alternative gene splicing). Ras proteins function as binary molecular switches that control intracellular signaling networks. Ras-regulated signal pathways control such processes as actin cytoskeletal integrity, proliferation, differentiation, cell adhesion, apoptosis, and cell migration. Ras and ras-related proteins are often deregulated in cancers, leading to increased invasion and metastasis, and decreased apoptosis.DIRAS1 displays low GTPase activity and exists predominantly in the GTP-bound form. It is highly expressed in heart and brain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DIRAS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité