Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HRAS+KRAS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6165R-A750
BOSSBS-6165R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6165R-A750
Anti-HRAS+KRAS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The KRAS gene encodes the human cellular homolog of a transforming gene isolated from the Kirsten rat sarcoma virus. The RAS proteins are GDP/GTP-binding proteins that act as intracellular signal transducers. The most well-studied members of the RAS (derived from 'RAt Sarcoma' virus) gene family include KRAS, HRAS, and NRAS. These genes encode immunologically related proteins with a molecular mass of 21 kD and are homologs of rodent sarcoma virus genes that have transforming abilities. While these wildtype cellular proteins in humans play a vital role in normal tissue signaling, including proliferation, differentiation, and senescence, mutated genes are potent oncogenes that play a role in many human cancers.

Type: Primary
Antigen: HRAS+KRAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/189
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité