Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POLA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6166R
BOSSBS-6166REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6166R
Anti-POLA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plays an essential role in the initiation of DNA replication. During the S phase of the cell cycle, the DNA polymerase alpha complex (composed of a catalytic subunit POLA1/p180, a regulatory subunit POLA2/p70 and two primase subunits PRIM1/p49 and PRIM2/p58) is recruited to DNA at the replicative forks via direct interactions with MCM10 and WDHD1. The primase subunit of the polymerase alpha complex initiates DNA synthesis by oligomerising short RNA primers on both leading and lagging strands. These primers are initially extended by the polymerase alpha catalytic subunit and subsequently transferred to polymerase delta and polymerase epsilon for processive synthesis on the lagging and leading strand, respectively. The reason this transfer occurs is because the polymerase alpha has limited processivity and lacks intrinsic 3' exonuclease activity for proofreading error, and therefore is not well suited for replicating long complexes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: POLA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité