Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6175R-FITC
BOSSBS-6175R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6175R-FITC
Anti-RAB5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Rab5-related subfamily. This subfamily includes Rab5 and Rab22 of mammals, Ypt51/Ypt52/Ypt53 of yeast, and RabF of plants. The members of this subfamily are involved in endocytosis and endocytic-sorting pathways. In mammals, Rab5 GTPases localize to early endosomes and regulate fusion of clathrin-coated vesicles to early endosomes and fusion between early endosomes. In yeast, Ypt51p family members similarly regulate membrane trafficking through prevacuolar compartments. GTPase activating proteins (GAPs) interact with GTP-bound Rab and accelerate the hydrolysis of GTP to GDP. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs) interact with GDP-bound Rabs to promote the formation of the GTP-bound state. Rabs are further regulated by guanine nucleotide dissociation inhibitors (GDIs), which facilitate Rab recycling by masking C-terminal lipid binding and promoting cytosolic localization. Most Rab GTPases contain a lipid modification site at the C-terminus, with sequence motifs CC, CXC, or CCX. Lipid binding is essential for membrane attachment, a key feature of most Rab proteins. Due to the presence of truncated sequences in this CD, the lipid modification site is not available for annotation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAB5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité