Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6177R-FITC
BOSSBS-6177R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6177R-FITC
Anti-RAB9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
RAB proteins are GTPases that regulate vesicular trafficking and reside in specific intracellular compartments. RAB9 has been localized to components of the endocytic/exocytic pathway. It has been implicated in the recycling of membrane receptors, such as the mannose 6-phosphate receptor from early endosomes to the trans Golgi network.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAB9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité