Anti-RAB20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-6178R-A647
BOSSBS-6178R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6178R-A647
Anti-RAB20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Plays a role in apical endocytosis/recycling. Plays a role in the maturation and acidification of phagosomes that engulf pathogens, such as S.aureus and M.tuberculosis. Plays a role in the fusion of phagosomes with lysosomes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RAB20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité