Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD113 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6181R-A488
BOSSBS-6181R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6181R-A488
Anti-CD113 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Nectins are immunoglobulin-like adhesion molecules that interact with afadin. Afadin is an actin filament-binding protein that connects nectins to the actin cytoskeleton. The nectin-afadin system organizes adherens junctions cooperatively with the cadherin-catenin system in epithelial cells.The nectin/PRR-family consists of four members, nectin-1, -2, -3 and -4. All the members of the nectin family have two or three slice variants. Nectin 3 is mainly expressed in testis and placental tissues and interacts in vivo with both long and short isoforms of afadin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Nectin 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité