Anti-REN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-6184R-CY3
BOSSBS-6184R-CY3EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6184R-CY3
Anti-REN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Renin is a highly specific endopeptidase, whose only known function is to generate angiotensin I from angiotensinogen in the plasma, initiating a cascade of reactions that produce an elevation of blood pressure and increased sodium retention by the kidney.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: REN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité