Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPING1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6187R-A488
BOSSBS-6187R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6187R-A488
Anti-SERPING1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
C1 Inactivator is a highly glycosylated plasma protein involved in the regulation of the complement cascade. Its protein inhibits activated C1r and C1s of the first complement component and thus regulates complement activation. Deficiency of this protein is associated with hereditary angioneurotic oedema (HANE). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same isoform.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERPING1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité