Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINA7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6190R
BOSSBS-6190REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6190R
Anti-SERPINA7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Thyroxine Binding Globulin (TBG) is one of three proteins responsible for carrying the thyroid hormones thyroxine (T4) and 3,5,3 triiodothyronine (T3) in the bloodstream, along with transthyretin and albumin. TBG has the highest affinity for T4 and T3, but is present in the lowest concentration of the three proteins. Despite its low concentration, TBG carries the majority of T4 in serum. Due to the very low serum concentration of T4 & T3, TBG is rarely more than 25% saturated with ligand. Unlike transthyretin and albumin, TBG has a single binding site for T4/T3. Genomically, TBG is a serpin, although it has no inhibitory function like many other members of this class of proteins. TBG is synthesized primarily in the liver.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SERPINA7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité