Anti-SHC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-6199R-A488
BOSSBS-6199R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6199R-A488
Anti-SHC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Signaling adapter that couples activated growth factor receptors to signaling pathway in neurons. Involved in the signal transduction pathways of neurotrophin-activated Trk receptors in cortical neurons.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SHC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité