Anti-TRAF3IP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6202R-CY5
BOSSBS-6202R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6202R-CY5
Anti-TRAF3IP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Could be involved in the activation of both NF-kappa-B via a NF-kappa-B inhibitor kinase (IKK)-dependent mechanism and stress-activated protein kinase (SAPK)/JNK.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TRAF3IP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité