Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NCKAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6204R-CY5.5
BOSSBS-6204R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6204R-CY5.5
Anti-NCKAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
NAP125, also known as NCKAP1 (NCK-associated protein 1), p125Nap1 or membrane-associated protein HEM-2, is a 1,128 amino acid single pass membrane protein that exists as two alternatively spliced isoforms and belongs to the HEM-1/HEM-2 family. While widely expressed, NAP125 is found at highest levels in heart, brain and skeletal muscle where it regulates Rac-dependent actin remodeling as part of a lamellipodial complex with WAVE2, Abi-1 and CYFIP1. NAP125 localizes to the cytoplasmic side of lamellipodium membrane and is encoded by a gene that maps to human chromosome 2q32.1 and mouse chromosome 2 C3. NAP125 expression is markedly reduced in Alzheimer disease (AD)-affected brains, suggesting a possible role in the disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NCKAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité