Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCMT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6211R
BOSSBS-6211REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6211R
Anti-PCMT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Catalyzes the methyl esterification of L-isoaspartyl and D-aspartyl residues in peptides and proteins that result from spontaneous decomposition of normal L-aspartyl and L-asparaginyl residues. It plays a role in the repair and/or degradation of damaged proteins. Acts on EIF4EBP2, microtubule-associated protein 2, calreticulin, clathrin light chains a and b, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, phosphatidylethanolamine-binding protein 1, stathmin, beta-synuclein and alpha-synuclein.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PCMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité