Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ESRRG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6213R-CY5.5
BOSSBS-6213R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6213R-CY5.5
Anti-ESRRG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
This gene encodes a member of the estrogen receptor-related receptor (ESRR) family, which belongs to the nuclear hormone receptor superfamily. All members of the ESRR family share an almost identical DNA binding domain, which is composed of two C4-type zinc finger motifs. The ESRR members are orphan nuclear receptors; they bind to the estrogen response element and steroidogenic factor 1 response element, and activate genes controlled by both response elements in the absence of any ligands. The ESRR family is closely related to the estrogen receptor (ER) family. They share target genes, co-regulators and promoters, and by targeting the same set of genes, the ESRRs seem to interfere with the ER-mediated estrogen response in various ways. It has been reported that the family member encoded by this gene functions as a transcriptional activator of DNA cytosine-5-methyltransferases 1 (Dnmt1) expression by direct binding to its response elements in the DNMT1 promoters, modulates cell proliferation and estrogen signaling in breast cancer, and negatively regulates bone morphogenetic protein 2-induced osteoblast differentiation and bone formation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been identified, which mainly differ at the 5' end and some of which encode protein isoforms differing in the N-terminal region.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ESRRG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité