Anti-RDH11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-6214R-A488
BOSSBS-6214R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6214R-A488
Anti-RDH11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The protein encoded by this gene is an NADPH-dependent retinal reductase and a short-chain dehydrogenase/reductase. The encoded protein has no steroid dehydrogenase activity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RDH11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité