Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RORB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6216R-FITC
BOSSBS-6216R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6216R-FITC
Anti-RORB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Nuclear receptor that binds DNA as a monomer to ROR response elements (RORE) containing a single core motif half-site 5'-AGGTCA-3' preceded by a short A-T-rich sequence. Considered to have intrinsic transcriptional activity, have some natural ligands such as all-trans retinoic acid (ATRA) and other retinoids which act as inverse agonists repressing the transcriptional activity. Required for normal postnatal development of rod and cone photoreceptor cells. Modulates rod photoreceptors differentiation at least by inducing the transcription factor NRL-mediated pathway. In cone photoreceptor cells, regulates transcription of OPN1SW. Involved in the regulation of the period length and stability of the circadian rhythm. May control cytoarchitectural patterning of neocortical neurons during development. May act in a dose-dependent manner to regulate barrel formation upon innervation of layer IV neurons by thalamocortical axons. May play a role in the suppression of osteoblastic differentiation through the inhibition of RUNX2 transcriptional activity (By similarity)

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RORB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité