Anti-TRIM31 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-6220R-A488
BOSSBS-6220R-A488EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6220R-A488
Anti-TRIM31 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The TRIM motif includes three zinc binding domains, a RING, a B box type 1 and a B box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to both the cytoplasm and the nucleus. Its function has not been identified.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TRIM31
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité