Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-6228R-CY3
BOSSBS-6228R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6228R-CY3
Anti-NRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Direct ligand for ERBB3 and ERBB4 tyrosine kinase receptors. Concomitantly recruits ERBB1 and ERBB2 coreceptors, resulting in ligand-stimulated tyrosine phosphorylation and activation of the ERBB receptors. The multiple isoforms perform diverse functions such as inducing growth and differentiation of epithelial, glial, neuronal, and skeletal muscle cells; inducing expression of acetylcholine receptor in synaptic vesicles during the formation of the neuromuscular junction; stimulating lobuloalveolar budding and milk production in the mammary gland and inducing differentiation of mammary tumor cells; stimulating Schwann cell proliferation; implication in the development of the myocardium such as trabeculation of the developing heart. Isoform 10 may play a role in motor and sensory neuron development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité