Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGEF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6231R-CY5
BOSSBS-6231R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6231R-CY5
Anti-MAGEF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
MAGEF1 is a member of the MAGE (melanoma antigen gene) superfamily.Most known members of the MAGE superfamily are expressed in tumors, testis and fetal tissues, which has been described as a cancer/testis or "CT" expression pattern. MAGEF1, however, is expressed in all adult and fetal tissues tested, as well as in many tumor types including ovarian, breast, cervical, melanoma and leukemia. The coding region of MAGE-F1 is contained within a single exon and includes a microsatellite repeat. Several MAGE genes are ubiquitously expressed suggesting a role for MAGE encoded proteins in normal cell physiology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAGEF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité