Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OTUB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6236R-A680
BOSSBS-6236R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6236R-A680
Anti-OTUB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes one of several deubiquitylating enzymes. Ubiquitin modification of proteins is needed for their stability and function; to reverse the process, deubiquityling enzymes remove ubiquitin. This protein contains an OTU domain and binds Ubal (ubiquitin aldehyde); an active cysteine protease site is present in the OTU domain.

Type: Primary
Antigen: OTUB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-110/234
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité