Anti-S100 A7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-6238R-A350
BOSSBS-6238R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6238R-A350
Anti-S100 A7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Fetal ear, skin, and tongue and human cell lines. Highly up-regulated in psoriatic epidermis. Also highly expressed in the urine of bladder squamous cell carcinoma (SCC) bearing patients.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: S100 A7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité