Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SH3KBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6239R-CY5
BOSSBS-6239R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6239R-CY5
Anti-SH3KBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
SH3KBP1 belongs to the CIN85/CMS family of adaptor molecules, characterized by containing three N-terminal Src homology domains, a proline rich region and a C-terminal coiled-coil domain. The different members of the family orchestrate a network involved in dowregulation and degradation of recpetor tyrosine kinases. SH3KBP1 is involved in regulating diverse signal transduction pathways. Involved in the regulation of endocytosis and lysosomal degradation of ligand-induced receptor tyrosine kinases, including EGFR and MET/hepatocyte growth factor receptor, through a association with CBL and endophilins. In the case of EGF receptor turnover, its activation involves recruitment of SH3KBP1- endophilin complexes to mediate internalization. Once internalized, RTKs are delivered into the endosomal compartment where receptors get sorted for either recycling back to the cell surface or are targeted to lysosomes for degradation. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SH3KBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité