Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WASF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6243R-A750
BOSSBS-6243R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6243R-A750
Anti-WASF2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the Wiskott-Aldrich syndrome protein family. The gene product is a protein that forms a multiprotein complex that links receptor kinases and actin. Binding to actin occurs through a C-terminal verprolin homology domain in all family members. The multiprotein complex serves to tranduce signals that involve changes in cell shape, motility or function. The published map location (PMID:10381382) has been changed based on recent genomic sequence comparisons, which indicate that the expressed gene is located on chromosome 1, and a pseudogene may be located on chromosome X. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: WASF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 131-230/498
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité