Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAMK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6253R-A350
BOSSBS-6253R-A350EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6253R-A350
Anti-CAMK2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The product of this gene belongs to the Serine/Threonine protein kinase family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. This protein plays a role in the calcium/calmodulin-dependent (CaM) kinase cascade by phosphorylating the downstream kinases CaMK1 and CaMK4. Seven transcript variants encoding six distinct isoforms have been identified for this gene. Additional splice variants have been described but their full-length nature has not been determined. The identified isoforms exhibit a distinct ability to undergo autophosphorylation and to phosphorylate the downstream kinases. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CAMKK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité