Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK8IP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6255R-HRP
BOSSBS-6255R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6255R-HRP
Anti-MAPK8IP1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The JNK-interacting protein (JIP) group of scaffold proteins selectively mediates JNK signaling by aggregating specific components of the MAPK cascade to form a functional JNK signaling module. Required for JNK activation in response to excitotoxic stress. Cytoplasmic MAPK8IP1 causes inhibition of JNK-regulated activity by retaining JNK in the cytoplasm and inhibiting JNK phosphorylation of c-Jun. May also participate in ApoER2-specific reelin signaling. Directly, or indirectly, regulates GLUT2 gene expression and beta-cell function. Appears to have a role in cell signaling in mature and developing nerve terminals. May function as a regulator of vesicle transport, through interactions with the JNK-signaling components and motor proteins (By similarity). Functions as an anti-apoptotic protein and whose level seems to influence the beta-cell death or survival response.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MAPK8IP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité