Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6261R-A750
BOSSBS-6261R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6261R-A750
Anti-NEK3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the NimA (never in mitosis A) family of serine/threonine protein kinases. The encoded protein differs from other NimA family members in that it is not cell cycle regulated and is found primarily in the cytoplasm. The kinase is activated by prolactin stimulation, leading to phosphorylation of VAV2 guanine nucleotide exchange factor, paxillin, and activation of the RAC1 GTPase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Mar2009].

Type: Primary
Antigen: NEK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 165-265/506
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité