Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6264R-CY7
BOSSBS-6264R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6264R-CY7
Anti-EMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
EMP-2 is a 167 amino acid multi-pass membrane protein that contains four-transmembrane domains and belongs to the GAS3/PMP22 (growth arrest-specific-3/peripheral myelin protein-22) family. Localized to lipid raft domains in the plasma membrane, EMP-2 regulates the expression of several target proteins and is necessary for blastocyst implantation in the uterine endometrium. Specifically, EMP-2 mediates blastocyst implantation by controlling the cell membrane expression of MHC and glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins, as well as Integrins and caveolin-1. In adult tissues, EMP-2 is expressed in heart, lung, ovary and intestine, while fetal expression is highest in kidney, brain and liver. Overexpression of EMP-2 is associated with endometrial adenocarcinoma, suggesting a possible role for EMP-2 in tumorigenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité