Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCK10 Tyr513 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6269R-A680
BOSSBS-6269R-A680EA 877 EUR InStock
BOSSBS-6269R-A680
Anti-MCK10 Tyr513 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor tyrosine kinases (RTKs) play a key role in the communication of cells with their microenvironment. These molecules are involved in the regulation of cell growth, differentiation and metabolism. The protein encoded by this gene is a RTK that is widely expressed in normal and transformed epithelial cells and is activated by various types of collagen. This protein belongs to a subfamily of tyrosine kinase receptors with a homology region to the Dictyostelium discoideum protein discoidin I in their extracellular domain. Its autophosphorylation is achieved by all collagens so far tested (type I to type VI). In situ studies and Northern-blot analysis showed that expression of this encoded protein is restricted to epithelial cells, particularly in the kidney, lung, gastrointestinal tract, and brain. In addition, this protein is significantly over-expressed in several human tumors from breast, ovarian, esophageal, and pediatric brain. This gene is located on chromosome 6p21.3 in proximity to several HLA class I genes. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.

Type: Primary
Antigen: MCK10Tyr513
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité