Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6270R-CY7
BOSSBS-6270R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6270R-CY7
Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene, a member of the cadherin superfamily, encodes one of the receptor tyrosine kinases, which are cell-surface molecules that transduce signals for cell growth and differentiation. This gene plays a crucial role in neural crest development, and it can undergo oncogenic activation in vivo and in vitro by cytogenetic rearrangement. Mutations in this gene are associated with the disorders multiple endocrine neoplasia, type IIA, multiple endocrine neoplasia, type IIB, Hirschsprung disease, and medullary thyroid carcinoma. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Additional transcript variants have been described but their biological validity has not been confirmed. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité