Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-6271R-A555
BOSSBS-6271R-A555EA 922 EUR InStock
BOSSBS-6271R-A555
Anti-RET Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Probable receptor with tyrosine-protein kinase activity; important for development.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité