Anti-Ret Tyr1062 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-6271R-A680
BOSSBS-6271R-A680EA 922 EUR InStock
BOSSBS-6271R-A680
Anti-Ret Tyr1062 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Probable receptor with tyrosine-protein kinase activity; important for development.
Type: Primary
Antigen: Ret Tyr1062
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité