Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENO1+ENO2+ENO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6273R-A750
BOSSBS-6273R-A750EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6273R-A750
Anti-ENO1+ENO2+ENO3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Enolase 1 is a multifunctional enzyme that, as well as its role in glycolysis, plays a part in various processes such as growth control, hypoxia tolerance and allergic responses. May also function in the intravascular and pericellular fibrinolytic system due to its ability to serve as a receptor and activator of plasminogen on the cell surface of several cell-types such as leukocytes and neurons. Stimulates immunoglobulin production.MBP1 binds to the myc promoter and acts as a transcriptional repressor. May be a tumor suppressor.Enolase 2 has neurotrophic and neuroprotective properties on a broad spectrum of central nervous system (CNS) neurons. Binds, in a calcium-dependent manner, to cultured neocortical neurons and promotes cell survival.Enolase 3 appears to have a function in striated muscle development and regeneration.

Type: Primary
Antigen: ENO1+ENO2+ENO3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 221-330/434
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité