Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENPP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6279R-A350
BOSSBS-6279R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6279R-A350
Anti-ENPP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Hydrolyzes lysophospholipids to produce lysophosphatidic acid (LPA) in extracellular fluids. Major substrate is lysophosphatidylcholine. Also can act on sphingosylphosphphorylcholine producing sphingosine-1-phosphate, a modulator of cell motility. Can hydrolyze, in vitro, bis-pNPP, to some extent pNP-TMP, and barely ATP. Involved in several motility-related processes such as angiogenesis and neurite outgrowth. Acts as an angiogenic factor by stimulating migration of smooth muscle cells and microtubule formation. Stimulates migration of melanoma cells, probably via a pertussis toxin-sensitive G protein. May have a role in induction of parturition. Possible involvement in cell proliferation and adipose tissue development. Tumor cell motility-stimulating factor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ENPP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité