Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-6281R-CY3
BOSSBS-6281R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6281R-CY3
Anti-HPN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a type II transmembrane serine protease. The encoded protein has an extracellular region that consists of two domains, a catalytic serine protease domain and a non-catalytic scavenger receptor cysteine-rich domain. This protein may be involved in diverse cellular functions including blood coagulation, maintenance of cell morphology and the growth and progression of certain cancers, particularly prostate cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HPN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité